38911
Dimethyl ether
puriss., ≥99.9% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.62 (vs air)
Tensione di vapore
>760 mmHg ( 25 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.9% (GC)
Temp. autoaccensione
662 °F
Limite di esplosione
27 %
P. ebollizione
−24.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−141 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3
LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Altre note
Valvola di controllo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-41.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)