Key Documents
381888
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarbonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
C10H6(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Beilstein:
2574929
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
253-255 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N#Cc1cc2ccccc2cc1C#N
InChI
1S/C12H6N2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-6H
KNBYJRSSFXTESR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Precursor to a new molecular semiconductor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 442-442 (1991)
Maxim A Faraonov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(11), 3547-3555 (2017-02-28)
Crystalline anionic salts of titanyl macrocycles with acceptor substituents or an extended π-system have been obtained for the first time: (PPN