380814
Eaton′s Reagent
Sinonimo/i:
Phosphorus pentoxide, 7.7 wt. % in methanesulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
7.2-8.5% P2O5 (by NaOH, titration)
Indice di rifrazione
n20/D 1.435
P. eboll.
122 °C/1 mmHg
Densità
1.5 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O.O=P(=O)OP(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.O5P2/c1-5(2,3)4;1-6(2)5-7(3)4/h1H3,(H,2,3,4);
JHNLZOVBAQWGQU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluorene-based hole-transporting material.
- Mono and bis-chalcone derivatives via Claisen-Schmidt condensation reaction between arylaldehydes and ketones.
- 4-Hydroxycoumarins and 4-hydroxy-2-quinolinones derivatives.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
OLEDs.