Documenti fondamentali
37060
Supelco
Cycloprothrin
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(RS)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (RS)-2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H21Cl2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.36
Beilstein:
14340823
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1ccc(cc1)C2(CC2(Cl)Cl)C(=O)OC(C#N)c3cccc(Oc4ccccc4)c3
InChI
1S/C26H21Cl2NO4/c1-2-31-20-13-11-19(12-14-20)25(17-26(25,27)28)24(30)33-23(16-29)18-7-6-10-22(15-18)32-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,23H,2,17H2,1H3
CGTWCAVZZBLHQH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Cycloprothrin is an insecticide, used for controlling insect pests on rice plants and vegetables.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Metabolism of cycloprothrin in rice plants.
Seguchi K, et al.
Journal of Pesticide Science, 16(4), 599-607 (1991)