Documenti fondamentali
36921
Supelco
1-Bromo-2-propanol
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.99
Beilstein:
1071195
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Descrizione
technical mixture
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.480 (lit.)
P. ebollizione
145-148 °C (lit.)
Densità
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
WEGOLYBUWCMMMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)