36198
Ioxynil-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3,5-Diiodo-4-methoxybenzonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1c(I)cc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H5I2NO/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-3H,1H3
LDZMXYUHLHAQAY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?