Each standard included consists of 25 grams.
361879
Dimetilpolisilossano
set of analytical standards, molecular weight series
Sinonimo/i:
Polidimetilsilossano
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
PM
Mw 100,000
Mw 270,000
Mw 40,000
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
609.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
321 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
How much of each standard (mass or volume) is provided in this standard kit?
1 answer-