Documenti fondamentali
34969
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥85% isomers basis (GC), for preparative liquid chromatography, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
Grado:
for preparative liquid chromatography
Saggio:
≥85% isomers basis (GC)
tecniche:
HPLC: suitable
applicazioni:
food and beverages
P. ebollizione:
68-70 °C (lit.)
Nome del prodotto
Hexane, mixture of isomers, for preparative liquid chromatography, ≥85% isomers basis (GC)
Grado
for preparative liquid chromatography
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
≥85% isomers basis (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
437 °F
Limite di esplosione
7.5 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤4.9% n-hexane (GC)
Trasmittanza
210 nm, ≥50%
250 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Pertains only in Germany: unversteuert
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)