Documenti
34760BC
Millipore
Assurance® GDS E. coli O157:H7 Positive Control
For use with Assurance® GDS E. coli O157:H7 Tq
Sinonimo/i:
Positive Control for PCR
About This Item
Codice UNSPSC:
41116135
NACRES:
NA.85
product name
GDS Positive Control for E. coli O157:H7, BioControl, For use with GDS E. coli O157:H7
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Confezionamento
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 34760-250
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli (O157:H7)
Descrizione generale
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used with the GDS E. coli O157:H7 Tq assay, which is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic E. coli O157:H7 in foods, ingredients, and environmental samples.
Applicazioni
GDS Positive Control for E. coli O157:H7 is used for confirmation of E.coli O157:H7 detection in Assurance® GDS assays.
Componenti
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
Compatibilità
BioControl GDS
Metodo analitico
PCR
Note legali
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)