Documenti fondamentali
34530
Supelco
Fensulfothion PS-sulfone
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O,O-Diethyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] phosphorothioate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17O5PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=P(OC1=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C1)(OCC)OCC
InChI
1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
VTFZEBCYVXMEBB-UHFFFAOYSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)