Documenti fondamentali
34391
Supelco
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
analytical standard
Scegli un formato
1 G
CHF 82.80
CHF 82.80
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 82.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 82.80
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
58-60 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)C1(Br)COCOC1
InChI
1S/C4H6BrNO4/c5-4(6(7)8)1-9-3-10-2-4/h1-3H2
XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane is a bromine containing preservative commonly used in cosmetic products.[1]
Applicazioni
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in rinse-off cosmetics by solid-phase microextraction gas chromatography with microelectron-capture detection method (SPME-GC-μECD).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Development of a solid-phase microextraction gas chromatography with microelectron-capture detection method for the determination of 5-bromo-5-nitro-1, 3-dioxane in rinse-off cosmetics.
Fernandez-Alvarez M, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(43), 6634-6639 (2010)