Documenti fondamentali
28220
Supelco
Cumene
analytical standard
Sinonimo/i:
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
Scegli un formato
5 ML
CHF 123.00
25 ML
CHF 247.00
CHF 123.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 123.00
25 ML
CHF 247.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.19
Beilstein:
1236613
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 123.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
797 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
6.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
P. ebollizione
152-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cumene is a colourless aromatic liquid which is mainly used as solvent in production of phenol, acetone and acetophenone. It is insoluble in water and is miscible with organic solvents. It forms peroxide on exposure to air for long and reacts exothermically with concentrated nitric or sulphuric acid.[1]
Applicazioni
It has been used as reference standard in GC-MS analysis for the determination of cumene in lake water sample.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Styrene analytical standard
Supelco
45993
Styrene
Toluene analytical standard
Supelco
89680
Toluene
Propylbenzene 98%
Sigma-Aldrich
P52407
Propylbenzene
o-Xylene analytical standard
Supelco
95660
o-Xylene
p-Xylene analytical standard
Supelco
95680
p-Xylene
Benzene analytical standard
Supelco
12540
Benzene
Mesitylene analytical standard
Supelco
63908
Mesitylene
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 1-523 (2007)
Determination of toxic toluene, xylene and cumene in different lake waters.
Hossain, Amzad M.; Kabir M. J. ; and Salehuddin, S. M.;
International Journal of Environmental Research and Public Health, 4.2, 341-346 (2010)
Johanna Bråred Christensson et al.
Contact dermatitis, 55(4), 230-237 (2006-09-09)
Concomitant positive reactions to colophonium, oxidized limonene, and/or oxidized linalool are recorded in patch test studies. The main allergens in these patch test mixtures are hydroperoxides, which form antigens by a radical pathway. Theoretically, concomitant reactions can be explained not
Mathieu Frenette et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(51), 16432-16433 (2006-12-21)
A new class of thermally activated chain-breaking antioxidants is presented. Dimers of persistent carbon-centered radicals are able to inhibit the autoxidation of cumene and styrene with better rate constants than the commercial antioxidant Irganox HP-136 and 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole. A dramatic increase
A Getsoian et al.
International journal of pharmaceutics, 348(1-2), 3-9 (2007-10-20)
To emphasize the fact that solvents can be either critical or immaterial in crystallizing specific polymorphs, a method for obtaining multiple polymorphs of a compound using only one solvent is demonstrated. By varying the crystallization temperature and level of supersaturation