34231
Naftalofos
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Naphthalophos, O,O-Diethyl N-hydroxynaphthalimide phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C16H16NO6P/c1-3-21-24(20,22-4-2)23-17-15(18)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(17)19/h5-10H,3-4H2,1-2H3
QNSIFYWAPWSAIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)