Documenti fondamentali
34153
Supelco
Flufenacet OA
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N-(4-Fluorophenyl)-N-(1-methylethyl)oxalamic acid, Flufenacet oxalate, [(4-Fluorophenyl)(1-methylethyl)amino]oxo-acetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12FNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 535
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)N(c1ccc(F)cc1)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H12FNO3/c1-7(2)13(10(14)11(15)16)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
FFKNXXCOXIZLJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)