Vai a
487589
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
98 atom % D
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 312.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Cl2C6D3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.02
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
CHF 312.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChI key
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
729043488224616125
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
99 atom % D, 99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
bp
209-210 °C (lit.)
bp
-
bp
208 °C (lit.)
bp
268-270 °C (lit.)
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto di infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)