Documenti fondamentali
34031BC
Millipore
GDS Resuspension Buffer Non-Tq
BioControl, for use with GDS
Sinonimo/i:
Buffer for PCR Sample Prep
About This Item
Codice UNSPSC:
41106306
NACRES:
NA.85
Durata
36 mo.
Livello qualitativo
Confezionamento
bottle of 6 mL
Produttore/marchio commerciale
BioControl
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
for use with GDS
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with specific GDS Application Notes only.
Applicazioni
For use in Application Note MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, cannot be substituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
Metodo analitico
PCR
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)