33224
Glicerolo
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥86%
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥86%
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
aldehyde, complies
impurities A and related substances (GC), complies
sugar, complies
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% ammonium (NH4)
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.003% reducing matter
≤0.005% other organic compounds
≤0.05% fatty acid ester
Residuo alla calcinazione
≤0.005% (as SO4)
Colore
APHA: >10
Indice di rifrazione
n20/D 1.4520-1.4550
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.224-1.230 g/mL at 20 °C
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
passes test for identity
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?