Documenti
33120-M
Sigma-Aldrich
N,N-dimetilformammide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Formula condensata:
HCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.09
Beilstein:
605365
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
tecniche
cell culture | plant: suitable
Impurezze
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Colore
APHA: ≤15
Indice di rifrazione
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
P. eboll.
152-154 °C
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-dimetilformamide (DMF) è comunemente impiegato come solvente in diverse reazioni organiche. DMF è un utile solvente impiegato per isolare la clorofilla dai tessuti vegetali. È un reagente impiegato diffusamente nella sintesi organica. Svolge più ruoli in diverse reazioni come solvente, agente disidratante, agente riducente, nonché catalizzatore. È un elemento costitutivo multifunzione per la sintesi di composti contenenti O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO come gruppi funzionali.
Applicazioni
L′N,N-dimetilformamide (DMF) può essere usato come solvente nei seguenti studi:
  • Estrazione di pigmenti contenenti clorofilla da tessuti intatti dei cotiledoni di Cucumis sativus.
  • Isolamento della clorofilla a da colture cellulari di alghe marine unicellulari.4
  • Come agente riducente e solvente per la preparazione di nanocristalli core-shell di Au@Ag
Solvente per molti composti organici idrofobi.
Confezionamento
2,5 L disponibili anche in flaconi di PE
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
R Moran et al.
Plant physiology, 65(3), 478-479 (1980-03-01)
Photosynthetic pigments from etiolated cucumber (Cucumis sativus var. Beit Alpha improved, Hazera Co., Gedera) cotyledons were extracted by direct immersion of the intact cotyledons into the solvent N,N-dimethylformamide (DMF). The solvent is especially efficient when pigment concentration is low; time
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Shengtao Ding et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(37), 9226-9237 (2012-08-30)
Often used as a common solvent for chemical reations and utilized widely in industry as a reagent, N,N-dimethylformamide (DMF) has played an important role in organic synthesis for a long time. Numerous highly useful articles and reviews discussing its utilizations