33028
Cyanofenphos
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)C#N)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14NO2PS/c1-2-17-19(20,15-6-4-3-5-7-15)18-14-10-8-13(12-16)9-11-14/h3-11H,2H2,1H3
LRNJHZNPJSPMGK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Nutraceutical products by liquid chromatography Orbitrap-mass spectrometry (LC-Orbitrap-MS).
- Animal samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Agricultural products by GC-MS.
- Fruits and vegetables by GC-MS/MS.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?