Documenti fondamentali
233579
Sigma-Aldrich
4-Octadecylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
P. ebollizione
240-245 °C/0.4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23-19-21-24(25)22-20-23/h19-22H,2-18,25H2,1H3
CCRTYBGROAGVGK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Octadecylaniline was used in the fabrication of alternate-layer Langmuir-Blodgett (LB) films and pyroelectric activity in the films was assesd[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
IR studies of pyroelectric Langmuir-Blodgett films.
Jones CA, et al.
Thin Solid Films, 155(2), 187-195 (1987)