32957
Cresyl diphenyl phosphate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Diphenyl cresyl phosphate, Kresyldiphenylphosphat
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Descrizione
mixture of isomers
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1cccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c1
InChI
1S/C19H17O4P/c1-16-9-8-14-19(15-16)23-24(20,21-17-10-4-2-5-11-17)22-18-12-6-3-7-13-18/h2-15H,1H3
FJKVRVFGUXMMAO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
464.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
240 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?