32919
Imazosulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-(2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(Cl)nc3ccccn23)n1
InChI
1S/C14H13ClN6O5S/c1-25-9-7-10(26-2)18-13(17-9)19-14(22)20-27(23,24)12-11(15)16-8-5-3-4-6-21(8)12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18,19,20,22)
NAGRVUXEKKZNHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Water samples by liquid chromatography with electrospray ionization mass spectrometric detection (LC-ESI-MS).[2]
- Paddy field water samples by direct injection using LC combined with hybrid triple-quadrupole-linear ion trap (QqLIT) MS.[3]
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)