32866
Beflubutamid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-(phenylmethyl)butanamide, N-Benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyloxy)butyramide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC(Oc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)NCc2ccccc2
InChI
1S/C18H17F4NO2/c1-2-16(17(24)23-11-12-6-4-3-5-7-12)25-13-8-9-15(19)14(10-13)18(20,21)22/h3-10,16H,2,11H2,1H3,(H,23,24)
FFQPZWRNXKPNPX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)