Documenti fondamentali
327808
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 900,000
Sinonimo/i:
PS
Scegli un formato
1 G
CHF 112.00
CHF 112.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 112.00
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 112.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Stato
fibers
PM
average Mw 900,000 (Typical)
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Formato
neat
Descrizione generale
Polystyrene (for GPC, 900,000) is a synthetic thermoplastic, that is suitable for use in a wide range of applications on account of its characteristics such as low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Polystyrene average Mw ~400,000 by GPC
Sigma-Aldrich
450383
Polystyrene
Polystyrene average Mw ~280,000 by GPC
Sigma-Aldrich
182427
Polystyrene
Polystyrene average Mw ~350,000, average Mn ~170,000
Sigma-Aldrich
441147
Polystyrene
Weathering of Polymers (1983)