32646
S-Metolachlor Metabolite NOA 413173
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-[((S)-1-Carboxyethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C([O-])=O)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H19NO6S.2Na/c1-4-11-7-5-6-9(2)13(11)15(10(3)14(17)18)12(16)8-22(19,20)21;;/h5-7,10H,4,8H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t10-;;/m0../s1
YYDFJGNRSFJICN-XRIOVQLTSA-L
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)