Documenti fondamentali
32562
Supelco
Propyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzoic acid propyl ester-ring-13C6 solution, Propyl paraben-ring-13C6 solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C4H12O3
Peso molecolare:
186.16
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
50 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
Descrizione generale
Certan Vial
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)