32439
Nifurpirinol
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Furpirinol, Furpyrinol, {6-[2-(5-Nitro-2-furanyl)vinyl]-2-pyridinyl}methanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
OCc1cccc(C=Cc2ccc(o2)[N+]([O-])=O)n1
InChI
1S/C12H10N2O4/c15-8-10-3-1-2-9(13-10)4-5-11-6-7-12(18-11)14(16)17/h1-7,15H,8H2
JQKHJQJVKRFMCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)