Key Documents
32378
Supelco
Methapyrilene-(dimethyl-d6) fumarate salt
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-d6-N′-(2-pyridyl)- N′-(2-thienylmethyl)-1,2-ethandiamine fumarate salt (1:1)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14D6H13N3S · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(O)/C=C/C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCN(CC1=CC=CS1)C2=NC=CC=C2
InChI
1S/C14H19N3S.C4H4O4/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/i1D3,2D3;
GYIUBPDECOMZDC-FEYLKBJGSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)