Documenti fondamentali
32353
Supelco
Flucloxacillin sodium
VETRANAL®, analytical standard
Scegli un formato
100 MG
CHF 76.30
CHF 76.30
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 76.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16ClFN3NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 76.30
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H](C([O-])=O)N2C([C@@H](NC(C3=C(C)ON=C3C4=C(F)C=CC=C4Cl)=O)[C@@]2([H])S1)=O.[Na+]
InChI
1S/C19H17ClFN3O5S.Na/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Potassium clavulanate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33454
Potassium clavulanate
Doxiciclina VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33429
Doxiciclina
Azithromycin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1088
Azithromycin
Colistina ≥19,000 IU/mg
Sigma-Aldrich
C4461
Colistina