32168
Aminotriclabendazole hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1H-benzoimidazol-2-ylamine monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
NC1=NC(C=C2Cl)=C(N1)C=C2OC3=C(Cl)C(Cl)=CC=C3.Cl
InChI
1S/C13H8Cl3N3O.ClH/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)18-13(17)19-9;/h1-5H,(H3,17,18,19);1H
VIRKTPJWYSJBRP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?