Documenti fondamentali
32163
Supelco
Cyclopentylalbendazole
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(5-Cyclopentanesulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl [5-(cyclopentylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(NC1=NC2=C(N1)C=CC(SC3CCCC3)=C2)OC
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-19-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)20-9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
OMWVEUDQOPUZNX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)