32119
Sulfaphenazole-(sulfanilamide ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzene-13C6-sulfonamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2/i6+1,7+1,8+1,9+1,12+1,14+1
QWCJHSGMANYXCW-ICKKZUCYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?