32104
(±)-Naproxen-(methoxy-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(RS)-2-[6-(Methoxy-d3)-2-naphthyl]propionic acid, 6-(Methoxy-d3)-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i2D3
CMWTZPSULFXXJA-BMSJAHLVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?