Documenti fondamentali
320609
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate
powder
Sinonimo/i:
2,4-DCPD, 2,4-Dichlorophenyldiazonium 1,5-naphthalenedisulfonate
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3N2(O3SC10H6SO3H) · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.30 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Carbon: 37.5-45.8% (Anhydrous Basis)
Nitrogen: 5.0-7.0% (Anhydrous Basis)
Water: 3.0-10.0% (by Karl Fischer)
Colore
faint yellow
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Clc1ccc([N+]#N)c(Cl)c1.OS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.C6H3Cl2N2.H2O/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);1-3H;1H2/q;+1;/p-1
SPGAUZWLXGQOLT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate is a diazonium salt intended for use in histology and hematology.
Applicazioni
2,4-Dichlorobenzenediazonium 1,5-naphthalenedisulfonate hydrate is used in spectrophotometric detection of total bilirubin in serum.
Used in spectrophotometric detection of total bilirubin in serum.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3