320463
Phosphorus trichloride
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Phosphorus(III) chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.75 (vs air)
Tensione di vapore
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5148 (lit.)
P. eboll.
74-78 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?