31599
Tebupirimfos
PESTANAL®, analytical standard
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(=S)(OC(C)C)Oc1cnc(nc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H23N2O3PS/c1-7-16-19(20,17-10(2)3)18-11-8-14-12(15-9-11)13(4,5)6/h8-10H,7H2,1-6H3
AWYOMXWDGWUJHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In Sanjie Zhentong capsules, the traditional Chinese medicine based on a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) method using ultra high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry.[1]
- In fruit and vegetable-based infant food by liquid chromatography/electrospray ionization coupled with tandem mass spectrometry.[2]
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)