31519
Ethoxyquin
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3
DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Air sensitive: Handle under argon
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?