311456
Sodium peroxide
ACS reagent, ≥93.0%
Sinonimo/i:
Sodium superoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥93.0%
Stato
beads
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.003% N compounds
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
460 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?