31039
2,4,5-Trimethylaniline solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.78 g/mL
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N)cc1C
InChI
1S/C9H13N/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2/h4-5H,10H2,1-3H3
BMIPMKQAAJKBKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?