Documenti fondamentali
30977
Supelco
6-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
Sinonimo/i:
6-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 6-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 6-Ring
Scegli un formato
50 MG
CHF 1’260.00
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 1’260.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C59H60O12
Peso molecolare:
961.10
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥80.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)