Documenti
29294
Sigma-Aldrich
cis-2-(Fmoc-amino)-cyclohexanecarboxylic acid
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-1,2-cis-ACHC-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20+/m1/s1
NZMNDTGOODAUNI-QUCCMNQESA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)