256501
Carbonato di calcio
ACS reagent, ≥99.0%, low in alkalies
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥99.0%
Impurezze
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Altre note
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?