255556
Metabisolfito di sodio
ACS reagent, ≥97.0%
Sinonimo/i:
Bisolfito di sodio, Pirosolfito di sodio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥97.0%
Stato
chunks
crystalline powder
powder, crystals or granules
Impurezze
≤0.005% insolubles
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Altre note
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?