Documenti fondamentali
252751
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
99%
Sinonimo/i:
3-Ethoxy-p-anisaldehyde
Scegli un formato
5 G
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 110.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H3(OCH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOc1cc(C=O)ccc1OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10-6-8(7-11)4-5-9(10)12-2/h4-7H,3H2,1-2H3
VAMZHXWLGRQSJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde is a derivative of vanillin.
Applicazioni
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize Compound of Designation red 10 binding (CDr10b) to investigate its role in neuroinflammatory diseases.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)