Documenti fondamentali
241709
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde tosylhydrazone
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=NNHSO2C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
98%
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
130-131 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
FZFLTDNAHASQQC-RVDMUPIBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)