22182
Cellulose Chromatography Resin
acid washed, from spruce, 100-700 mesh
Sinonimo/i:
Cellulose powder, Cotton linters
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cellulose, acid washed, from spruce, for column chromatography
Origine biologica
spruce
Livello qualitativo
Grado
for column chromatography
Stato
powder
Qualità
acid washed
tecniche
LPLC: suitable
Lungh. fibre
0.02-0.15 mm
Impurezze
≤0.05% ether extract
Residuo alla calcinazione
~0.01%
Matrice
Cellulose
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-150 μm
Cationi in tracce
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Compatibilità
suitable for column chromatography
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Stringa SMILE
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?