Key Documents
215651
Sigma-Aldrich
Disperse Blue 3
Dye content 20 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.32
Colour Index:
61505
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 20%
λmax
594 nm
640 nm (2nd)
Stringa SMILE
CNc1ccc(NCCO)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-18-12-6-7-13(19-8-9-20)15-14(12)16(21)10-4-2-3-5-11(10)17(15)22/h2-7,18-20H,8-9H2,1H3
NLXFWUZKOOWWFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Disperse Blue 3 belongs to the class of anthraquinone dyes.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.