21300
(+)-Camphor
purum, natural, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1R)-(+)-Camphor, (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +42.5±2.5°, c = 10% in ethanol
Qualità
natural
Punto di fusione
176-180 °C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Altre note
Applicazioni
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)