Documenti fondamentali
211001
Sigma-Aldrich
Acid Alizarin Violet N
Dye content 50 %
Sinonimo/i:
Acid Chrome Violet K, Mordant Violet 5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11N2NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.32
Colour Index:
15670
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 50%
λmax
501 nm
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc(cc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)S([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)