199753
Toluidine Red
Dye content 70 %
Sinonimo/i:
Pigment Red 3
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 70%
Punto di fusione
270-272 °C (lit.)
λmax
398 nm
507 nm (2nd)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H13N3O3/c1-11-6-8-14(15(10-11)20(22)23)18-19-17-13-5-3-2-4-12(13)7-9-16(17)21/h2-10,21H,1H3/b19-18+
ZLFVRXUOSPRRKQ-VHEBQXMUSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?